PHR2083
Pyrantel Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thenaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0002158
Famille d'API
pyrantel
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
Point d'ébullition
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clé InChI
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable