Documents
370533
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanol
97%
Synonyme(s) :
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluoro-1-octanol, 6:2 FTOH, 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanol
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)5CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.10
Numéro Beilstein :
1992757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.313 (lit.)
Point d'ébullition
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
Densité
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
Clé InChI
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanol est un alcool fluorotélomère.
Application
Le 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanol peut être utilisé pour former des gouttelettes dans des systèmes microfluidiques à base de gouttelettes. Il peut être utilisé comme matière première dans la synthèse de l′éther vinylique de 1H,1H,2H,2H -perfluorooctyle (FOVE).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dong Chen et al.
ACS nano, 11(12), 11978-11985 (2017-12-05)
Emulsions of two immiscible liquids can slowly coalesce over time when stabilized by surfactant molecules. Pickering emulsions stabilized by colloidal particles can be much more stable. Here, we fabricate biocompatible amphiphilic dimer particles using a hydrogel, a strongly hydrophilic material
Berna Özkale et al.
Lab on a chip, 19(5), 778-788 (2019-02-05)
We present a methodology for building biologically inspired, soft microelectromechanical systems (MEMS) devices. Our strategy combines several advanced techniques including programmable colloidal self-assembly, light-harvesting with plasmonic nanotransducers, and in situ polymerization of compliant hydrogel mechanisms. We synthesize optomechanical microactuators using
Non-spherical gelatin particle in two phases microfluidic system.
Simone G
Microelectronic Engineering, 111, 339-342 (2013)
Living cationic polymerization of 1H, 1H, 2H, 2H perfluorooctyl vinyl ether.
Vandooren C
Polymer Bull., 32(4), 387-393 (1994)
Max M Villa et al.
mSystems, 5(3) (2020-07-02)
Culture and screening of gut bacteria enable testing of microbial function and therapeutic potential. However, the diversity of human gut microbial communities (microbiota) impedes comprehensive experimental studies of individual bacterial taxa. Here, we combine advances in droplet microfluidics and high-throughput