PHR1650
Omeprazole Related Compound I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Omeprazole sulfone N-oxide, 4-METHOXY-2-[[(5-METHOXY-1HBENZIMIDAZOL-2-YL) SULPHONYL]METHYL]-3,5-DIMETHYLPYRIDINE 1-OXIDE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1478561
Famille d'API
omeprazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable