PHR1649
Omeprazole Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Omeprazole N-oxide, 4-METHOXY-2-[[(RS)-5(METHOXY-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL) SULFINYL] METHYL]-3,5-DIMETHYLPYRIDINE 1-OXIDE, 4-Methoxy-2-{[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-3,5-dimethylpyridine 1-oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1478527
Famille d'API
omeprazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Clé InChI
QZVDQETYNOBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable