PHR1571
Methyl oleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Cis-9-octadécénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide oléique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1431556
Pression de vapeur
10 mmHg ( 205 °C)
Famille d'API
methyl oleate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
218 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Clé InChI
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup