PHR3539
Methyl arachidate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide arachidique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
methyl arachidate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Point d'ébullition
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
45-48 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Clé InChI
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable