Key Documents
PHR1349
Supelco
β-Alanine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
β-Ala, Acide 3-aminopropionique
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro Beilstein :
906793
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1012495
Famille d'API
beta-alanine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
202 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Beta Alanine is a non-protein amino acid, widely available in plants as one of the precursors for the essential vitamin, pantothenate. It exhibits behavior of an osmoprotectant in microbial assays. It is also the precursor for beta-alanine betaine in the plant family Plumbaginaceae.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Actions biochimiques/physiologiques
βLa β-alanine, acide β−aminé, est un constituant de l'acide pantothénique et représente l'acide aminé cinétiquement limitant dans la biosynthèse des dipeptides antioxydants à groupe histidinyle, à savoir la carnosine et l'ansérine. Acide β-aminé endogène, agoniste non sélectif des récepteurs de glycine et ligand du récepteur orphelin couplé à la protéine G TGR7 (MrgD). βLe flux de β-alanine joue un rôle cytoprotecteur en maintenant la stabilité osmotique des organismes marins, des embryons de souris pré-implantation et des cellules de mammifères exposées à un stress hypoxique.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3952 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Physiology and Molecular Biology of Stress Tolerance in Plants (2006)
Julie Y Culbertson et al.
Nutrients, 2(1), 75-98 (2010-01-01)
Muscle carnosine has been reported to serve as a physiological buffer, possess antioxidant properties, influence enzyme regulation, and affect sarcoplasmic reticulum calcium regulation. Beta-alanine (β-ALA) is a non-essential amino acid. β-ALA supplementation (e.g., 2-6 grams/day) has been shown to increase
Partha Sardar et al.
The American journal of cardiology, 113(7), 1173-1177 (2014-02-12)
Dabigatran is a novel oral anticoagulant and may be useful during atrial fibrillation (AF) ablation for prevention of thromboembolic events. However, the benefits and adverse effects of periprocedural dabigatran therapy have not been thoroughly evaluated. A meta-analysis was performed to
K E Tiedje et al.
Neurochemistry international, 57(3), 177-188 (2010-06-15)
This review discusses the role of beta-alanine as a neurotransmitter. Beta-alanine is structurally intermediate between alpha-amino acid (glycine, glutamate) and gamma-amino acid (GABA) neurotransmitters. In general, beta-alanine satisfies a number of the prerequisite classical criteria for being a neurotransmitter: beta-alanine
Ajay Yadlapati et al.
The American journal of cardiology, 113(8), 1362-1363 (2014-03-01)
Direct-current cardioversion (DCCV) for persistent atrial fibrillation or atrial flutter (AF) carries a risk of thromboembolic events (TEs). Therapeutic anticoagulation with warfarin is recommended for 3 to 4 weeks before and 4 weeks after DCCV to reduce TE; however, the