Principaux documents
PHL83857
Herbacetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,8-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7,8-Tetrahydroxyflavonol, 8-Hydroxykaempferol, Isoarticulatidin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC1=C2C(C(C(O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-1-6(2-4-7)14-13(21)12(20)10-8(17)5-9(18)11(19)15(10)22-14/h1-5,16-19,21H
Clé InChI
ZDOTZEDNGNPOEW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable