P3700000
6-Propyl-2-thiouracil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Propyl-2-thiouracil, 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Description
enzyme inhibitor
Famille d'API
propylthiouracil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
218-220 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable