Key Documents
W287800
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Synonyme(s) :
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro FEMA:
2878
Numéro Beilstein :
1099647
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
672c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.038
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
~4 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 97 °C)
Pureté
≥99%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
76-78 °C (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
green; honey; floral; sweet
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Clé InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup