Documents
M3402
Supelco
Morphine-d3 hydrochloride trihydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-(methyl-d3)morphinan-3,6-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16D3NO3 · HCl · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
98 atom % D
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl.[H]C([H])([H])N1CC[C@]23c4c5C[C@H]1[C@@]2([H])C=C[C@H](O)[C@@]3([H])Oc4c(O)cc5
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;1H/t10?,11?,13-,16?,17?;/m0./s1
Clé InChI
XCKKIKBIPZJUET-MXXLTCJRSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable