H8901
1-Heptanesulfonate de sodium
BioXtra
Synonyme(s) :
Acide 1-heptanesulfonique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Poids mol.
202.25 g/mol
Impuretés
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): <0.05%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2