51832
1-Heptanesulfonate de sodium monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 1-Heptanesulfonique sodium salt monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Qualité
LiChropur™
Poids mol.
220.26 g/mol
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable