Merck
Toutes les photos(6)
Documents
G3632
Sigma-Aldrich
Gentamicine sulfate salt
potency: ≥590 I.U. Gentamicin base per mg
Synonyme(s) :
Gentamicine C, Sulfate de GM
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281651
eCl@ss :
42020823
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Source biologique
Micromonospora purpurea
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
≥590 I.U. Gentamicin base per mg
≥590 units/mg Gentamicin
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry. )
Concentration
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Clé InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Description générale
Le sulfate de gentamicine sous forme de sel est un antibiotique à large spectre dérivé de Micromonospora purpurea du type aminoglycoside.
Application
Le sulfate de gentamicine sous forme de sel est utilisé comme agent de sélection (gène de résistance à la gentamicine) dans les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire. Il est recommandé d'utiliser ce produit à une concentration de 50 mg/ml. Le sulfate de gentamicine sous forme de sel peut être utilisé :
  • dans la recherche sur l'efficacité des antibiotiques contre différentes cultures de bactéries.
  • dans la recherche sur le traitement du signal neuronal.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : La gentamicine provoque des erreurs de lecture au niveau des codons en se fixant sur la sous-unité ribosomale 30S, ce qui bloque la translocation du peptidyl-ARNt entre le site accepteur et le site donneur. L'effet bactéricide de la gentamicine sur Pseudomonas aeruginosa est dû à la fixation de la gentamicine sur la membrane extérieure, où elle déplace les cations naturels, déstabilise la membrane et forme des trous à la surface de la cellule.
Spectre antimicrobien : Inclut les bactéries à Gram négatif et à Gram positif, notamment les souches résistantes à la tétracycline, au chloramphénicol, à la kanamycine et à la colistine, en particulier les souches de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus et Streptococcus.
Caractéristiques et avantages
Antibiotique de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Composants
La gentamicine est un complexe aminoglycosidique produit par la fermentation de Micromonospora purpurea ou de M. echinospora. Elle est utilisée sous forme de sel de sulfate et comporte trois constituants, chacun composé de cinq azotes basiques et nécessitant cinq équivalents d'acide sulfurique par mole de base gentamycine.
Parfaitement soluble dans l′eau, quasiment insoluble dans l′éthanol.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les solutions stériles entre 2 et 8 °C. Il a également été montré que les solutions sont stables à température ambiante et dans les tampons aqueux bouillants à pH 2-14 [2].
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Mimmi Werner et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 303(3), 506-515 (2019-05-16)
The auditory apparatus of the inner ear does not show turnover of sensory hair cells (HCs) in adult mammals; in contrast, there are many observations supporting low-level turnover of vestibular HCs within the balance organs of mammalian inner ears. This
W G Pitt et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 38(11), 2577-2582 (1994-11-01)
The effect of gentamicin upon planktonic cultures of Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus aureus was measured with and without application of 67-kHz ultrasonic stimulation. The ultrasound was applied at levels that had no inhibitory or bactericidal activity
Nesli Tovi et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3263-3263 (2019-01-29)
Plant hosts recruit and maintain a distinct root-associated microbiota based on host and bacterium traits. However, past studies disregarded microbial strain-host specificity and spatial micro-heterogeneity of the root compartment. Using genetic manipulation, confocal laser scanning microscopy, real-time quantitative PCR, and
Leenus Martin et al.
Cancer research, 74(11), 3104-3113 (2014-03-26)
Many of the gene mutations found in genetic disorders, including cancer, result in premature termination codons (PTC) and the rapid degradation of their mRNAs by nonsense-mediated RNA decay (NMD). We used virtual library screening, targeting a pocket in the SMG7
G Zeck et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(18), 10457-10462 (2001-08-30)
A hybrid circuit of a semiconductor chip and synaptically connected neurons was implemented and characterized. Individual nerve cells from the snail Lymnaea stagnalis were immobilized on a silicon chip by microscopic picket fences of polyimide. The cells formed a network