ERMEB530A
Aluminum gold alloy
0.1% Au, 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Description générale
Remarque sur l'analyse
ERMEB530A
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable