Principaux documents
70356
Supelco
Calcium Ionophore IV - Cocktail for membranes
Selectophore
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Calcium ionophore IV, 0.072 wt. % (21198)
2-Nitrophenyl octyl ether, 4.748 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 2.379 wt. % (81392)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.022 wt. % (60591)
Tetrahydrofuran, 92.780 wt. % (87369)
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18.0 °C - closed cup