BP064
Chlorambucil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)butyric acid, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlorambucil
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
Clé InChI
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable