B1103100
Betaxolol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1-(4-Ethylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betaxolol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement