93203
Carbamazepine 10,11-epoxide
analytical standard
Synonyme(s) :
1a,10b-Dihydro-6H-dibenzo(b,f)oxireno[d]azepine-6-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Clé InChI
ZRWWEEVEIOGMMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable