Principaux documents
90964
Supelco
Chlorure d'hydrogène solution
3 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Synonyme(s) :
HCl méthanolique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.05
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Concentration
3 M in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.871-0.881 g/mL at 20 °C
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′HCl méthanolique (chlorure d′hydrogène dans du méthanol) est particulièrement utile pour la préparation d′esters méthyliques d′acides gras volatils à chaîne courte. Les acides gras sont estérifiés en les chauffant à température élevée en présence d′un alcool anhydre (comme le méthanol) et d′un catalyseur acide (comme HCl) dans un récipient scellé pendant une courte période. Dans la réaction, une molécule d′acide gras et une molécule d′alcool forment une liaison tout en en libérant une molécule d′eau. Les dérivés peuvent être rapidement et facilement récupérés du milieu de réaction, de façon quantitative.
Application
Pour en savoir plus : Fiche technique du produit
Adapté pour la dérivatisation des corticostéroïdes, des œstrogènes, des acides gras, des acides amers du houblon et de la bière, des lipides, et des acides formique et acétique (dans la fumée de cigarette).
Caractéristiques et avantages
  • Dérivatisation des acides gras, en particulier des acides gras volatils à chaîne courte
  • Réaction propre (sans réaction parasite) avec des sous-produits volatils
  • Permet une dérivatisation propre, rapide et quantitative
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
David Costalago et al.
Scientific reports, 10(1), 8517-8517 (2020-05-24)
Fish growth and survival are largely determined by the nutritional quality of their food, and the fish that grow quickly during early life stages are more likely to reproduce. To adequately estimate the quality of the prey for fish, it
Joel T Kidgell et al.
International journal of biological macromolecules, 150, 839-848 (2020-02-15)
Ulvan, a sulfated polysaccharide extracted from the green seaweed genus Ulva, has bioactive properties including an immunomodulating capacity. The immunomodulatory capacity of ulvan from Ulva ohnoi, however, has not been assessed in detail. We depolymerised purified ulvan from U. ohnoi