88390
Thiazole Yellow G
for microscopy (fluorescence indicator), adsorption indicator
Synonyme(s) :
Direct Yellow 9, Mimosa, Titan Yellow
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (fluorescence indicator)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
hot water: 0.1 g/10 mL
εmax
≥250 at 397-407 nm in water
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc2nc(sc2c1S([O-])(=O)=O)-c3ccc(N\N=N\c4ccc(cc4)-c5nc6ccc(C)c(c6s5)S([O-])(=O)=O)cc3
InChI
1S/C28H21N5O6S4.2Na/c1-15-3-13-21-23(25(15)42(34,35)36)40-27(29-21)17-5-9-19(10-6-17)31-33-32-20-11-7-18(8-12-20)28-30-22-14-4-16(2)26(24(22)41-28)43(37,38)39;;/h3-14H,1-2H3,(H,31,32)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable