465224
Sunset Yellow FCF
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
Food Yellow 3, Orange Yellow S
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 90%
Pf
>300 °C (lit.)
Densité
0.617 g/cm3 at 26 °C
λmax
482 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥20000 at 479-485 nm in H2O
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-15-8-1-10-9-13(27(23,24)25)6-7-14(10)16(15)18-17-11-2-4-12(5-3-11)26(20,21)22;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clé InChI
OIQPTROHQCGFEF-QIKYXUGXSA-L
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable