Principaux documents
86853
Supelco
Bisulfate de tétrabutylammonium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.53
Beilstein:
3599663
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
Essai:
≥99.0% (T)
≥99.0%
Forme:
crystals
Description
cationic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
≥99.0%
Forme
crystals
Qualité
LiChropur
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
171-174 °C
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.06
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le bisulfate de tétrabutylammonium (TBAHS) est un réactif d′appariement d′ions. Il sert de catalyseur dans l′hydrolyse d′aziridines et d′époxydes, auquel cas il peut être recyclé.
Application
Le TBAHS a été utilisé avec succès comme réactif d′appariement d′ions dans la détermination et la séparation du thallium par microextraction liquide-liquide par appariement d′ions assistée par liquide ionique, et spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif. Il a également servi de constituant d′une phase mobile dans une analyse par HPLC-UV destinée à quantifier du sulfate de chondroïtine.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
348.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
175.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Leticia B Escudero et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 380-386 (2012-12-29)
A fast and simple method involving separation and determination of thallium (Tl) species, based on novel ionic liquid-assisted ion pairing dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method, was developed. Initially, Tl(III) was selectively complexed with chloride ion to form [TlCl(4)](-) chlorocomplex. Subsequently
David Ji et al.
Journal of AOAC International, 90(3), 659-669 (2007-06-22)
A method to quantify chondroitin sulfate in raw materials and dietary supplements at a range of about 5 to 100% (w/w) chondroitin sulfate has been developed and validated. The chondroitin sulfate is first selectively hydrolyzed by chondroitinase ACII enzyme to
Ren-Hua Fan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1565-1567 (2003-08-21)
Bu4NHSO4 (TBAHS) is an effective catalyst for the hydrolysis of aziridines and epoxides under mild and non-metal conditions to give the corresponding beta-amino alcohols and 1,2-diols in high yields. The catalyst can be recycled.
K M Frankowski et al.
Journal of dairy science, 97(9), 5356-5370 (2014-07-16)
Many food companies are trying to limit the amount of sodium in their products. Permeate, the liquid remaining after whey or milk is ultrafiltered, has been suggested as a salt substitute. The objective of this study was to determine the
Fabio Galeotti et al.
Journal of chromatography. A, 1284, 141-147 (2013-03-05)
In this study, by using tetrabutylammonium bisulfate as ion-pairing reagent, we were able to separate all the main heparin/heparan sulfate disaccharides generated by the action of heparinases along with the main Hep tetrasaccharide possessing a 3-O-sulfate group on the sulfoglucosamine
Protocoles
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.