Documents
1.18312
Supelco
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
for ion pair chromatography LiChropur
Synonyme(s) :
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H37NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
251-068-5
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Perte
≤2 loss on drying, 120°C, vacuum
Transmittance
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
168-174 °C
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Adéquation
passes test for identity (IR)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Tetra-n-butylammoniumhydrogen sulfate is commonly used as an ion-pair reagent and ion interactionreagent (IIR) in chromatographic analysis.
Application
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate can be used as an:
  • Ion interaction reagent (IIR) in an RP-HPLC method for the determination of acetic acid (AA) and trifluoroacetic acid (TFA)in synthetic peptides.
  • Ion pair reagent in the IPE (Ion Pair Extraction) method.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
348.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
175.6 °C - closed cup