Principaux documents
81520
Supelco
Poly(α-methylstyrene)
analytical standard, for GPC, 100,000
About This Item
Formule linéaire :
[CH2C(CH3)(C6H5)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~106000
Mp ~110000
Mw ~108000
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~1.02
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Thermal degradation of vinyl polymers I?Thermal degradation of polystyrene-poly (?-methylstyrene) mixtures
Richards.H.D and Salter.A.D
Polymer, 8, 127-138 (1967)