Key Documents
182273
Sigma-Aldrich
Poly(4-methylstyrene)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
Synonyme(s) :
4-Methylstyrene homopolymer, p -Methylstyrene polymer, Poly(4-vinyltoluene), Poly(p -methylstyrene)
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H4CH3)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Poids mol.
average Mw ~72,000 by GPC
Température de transition
Tg 106 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1