79590
Phosphorus pentachloride
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.016 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥98.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.005% total of sulfur (S)
pH
1 (5 g/L)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Clé InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- benzenesulfonyl chloride
- malonic dinitrile
- aromatic sulfonyl chlorides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges