Documents
201170
Sigma-Aldrich
Oxychlorure de phosphore(V)
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Oxychlorure de phosphore (V), Trichlorure de phosphoryle
About This Item
Formule linéaire :
POCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
5.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
pH
1 (20 °C)
Point d'ébullition
105.8 °C (lit.)
Pf
1.25 °C (lit.)
Densité
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Clé InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
L'oxychlorure de phosphore(V) (POCl3) est un agent de chloration qui réagit avec le diméthylformamide (DMF) pour former le réactif de Vilsmeier en vue de réactions de formylation de Vilsmeier-Haack.
Il peut également être utilisé comme réactif dans la synthèse des composés suivants :
  • dérivés de quinazolin-4(3H)-one à partir de 2-aminobenzamides, via la préparation in situ du réactif de Vilsmeier
  • 1-arylséléno-4-halo-2-ènes substitués, par le traitement de diènes conjugués avec des arylsélénénamides
  • 3-méthylthioimidazo[1,2-a]pyridines et hétérocycles fusionnés avec un cycle imidazole en présence de diméthylsulfoxyde
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
DMSO-POCl3: a reagent for methylthiolation of imidazo [1, 2-a] pyridines and other imidazo-fused heterocycles
Patil SM, et al.
Tetrahedron, 69(38), 8255-8262 (2013)
Arylselenenation of conjugated dienes by arylselenenamides in the presence of phosphorus (V) oxyhalides
Antipin RL, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 729-731 (2007)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)
Regioselective formylation of pyrazolo [3, 4-b] pyridine and pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine systems using Vilsmeier?Haack conditions.
Quiroga J
Tetrahedron Letters, 49(17), 2689-2691 (2008)