Principaux documents
76731
Supelco
Density Standard 871 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonyme(s) :
Huile minérale
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
H&D Fitzgerald Ltd.
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Clé InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
This density CRM is used for the calibration of all types of laboratory density meters in the test temperature range of 10 to 50 °C.
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
  • Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves