Principaux documents
1.13898
Supelco
Standard oil
for atomic absorption spectroscopy
Synonyme(s) :
Standard oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12181601
Numéro de classement CE :
232-455-8
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosité cinématique
16 cSt(40 °C)
Température de transition
flash point >180 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.84 - 0.86 g/ml
Viscosity (20 °C): 30 - 40 mPa∙s
Ag (Silver): ≤ 0.5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.5 ppm
Au (Gold): ≤ 0.5 ppm
B (Boron): ≤ 0.5 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0.5 ppm
In (Indium): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 0.5 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.5 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Pt (Platinum): ≤ 0.5 ppm
Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppm
Sn (Tin): ≤ 0.5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.5 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.5 ppm
Water: ≤ 0.01 %
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F
Point d'éclair (°C)
135 °C