Principaux documents
73885
Supelco
D-2-Phosphoglyceric acid lithium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Hydroxy-2-(phosphonooxy)propanoic acid lithium salt, Lithium D-2-phosphoglycerate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H7O7P · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.06 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPCE)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥97%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
≥65.0% (enzymatic)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Clé InChI
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable