The solution of 60389 is made of an approximate 60% (w/w) concentration.
60389
Potassium L-lactate solution
~60%, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Potassium (S)-lactate, Monopotassium lactate, Lactic acid monopotassium salt, Potassium L-(+)-Lactate, Potassium (S)-2-hydroxypropanoate, Potassium alpha-hydroxypropionate solution, L-Lactic acid potassium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]20/D −4.3±0.5°, neat
Conditionnement
pkg of 1 L
pkg of 250 mL
Conditions de stockage
room temperature
Concentration
~60% (enzymatic)
~60%
Couleur
colorless
pH
6.5-8.5
Densité
1.333 g/cm3
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
[K+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Clé InChI
PHZLMBHDXVLRIX-DKWTVANSSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Please clarify if this is a 60% w/w or 60% w/v or 60% v/v solution.