Principaux documents
59765
Supelco
(+)-Isopulegol
analytical standard
Synonyme(s) :
(1S,2R,5S)-2-isopropényl-5-méthylcyclohexanol, (1S,3S,4R)-p-Menth-8-ène-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
4659691
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +22±0.5°, neat
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.470
Point d'ébullition
91 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Clé InChI
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3