Key Documents
51863
Supelco
Ginkgolide A
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2CC34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@H]6OC4(C(=O)O5)[C@@]12O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
Clé InChI
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3