34516
Folpet-d4
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(Trichloromethylsulfanyl)isoindole-d4-1,3-dione, 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4, N-(Trichloromethylthio)phthalimide-d4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)SN1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
HKIOYBQGHSTUDB-RHQRLBAQSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable