Documents
320064
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro Beilstein :
118515
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
99.0-100.2%
Forme
flakes
Température d'inflammation spontanée
1058 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Résidus de calcination
≤0.01%
Point d'ébullition
284 °C (lit.)
Pf
131-134 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
Clé InChI
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Phthalic anhydride is an anhydride of phthalic acid and a key intermediate in the production of plasticizers, dyes, polyesters resins, modifiers for rubber, and polymers.
Application
Phthalic anhydride may be used as a reactant in the preparation of N-substituted phthalimides, poly(isothianaphthene) and methyl (S)-2-phthalimido-4-methylthiobutanoate.
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
152 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
New synthetic ?tricks? One-pot preparation of N-substituted phthalimides from azides and phthalic anhydride
Garcia J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(5), 639-640 (1986)
Phthalic Acid and Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2007)
New synthetic routes to poly (isothianaphthene) I. Reaction of phthalic anhydride and phthalide with phosphorus pentasulfide.
van Asselt R, et al.
Synt. Metals, 74(1), 65-70 (1995)
Ceramic foams directly-coated with flame-made V2O5/TiO2 for synthesis of phthalic anhydride
Schimmoeller B, et al.
J. Catal., 243(1), 82-92 (2006)
Methyl (S)-2-phthalimido-4-oxobutanoate
Meffre P, et al.
Organic Syntheses, 76, 123-123 (1999)