Principaux documents
335630
Sigma-Aldrich
Alcian Blue, pyridine variant
Dye content ≥85 %
Synonyme(s) :
Alcian Blue-tetrakis(methylpyridinium) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H40Cl4CuN12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1086.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ≥85%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Solubilité
water: 1 mg/mL
λmax
616 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C(c1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(C[n+]9ccccc9)ccc48)c%10ccc(C[n+]%11ccccc%11)cc7%10)c%12ccc(C[n+]%13ccccc%13)cc%12c6n3)c2c1)[n+]%14ccccc%14
InChI
1S/C56H40N12.4ClH.Cu/c1-5-21-65(22-6-1)33-37-13-17-41-45(29-37)53-57-49(41)62-54-47-31-39(35-67-25-9-3-10-26-67)15-19-43(47)51(59-54)64-56-48-32-40(36-68-27-11-4-12-28-68)16-20-44(48)52(60-56)63-55-46-30-38(34-66-23-7-2-8-24-66)14-18-42(46)50(58-55)61-53;
Clé InChI
IUWNRSWNBONHNN-UHFFFAOYSA-J
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2