Principaux documents
33539-M
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.00034% peroxides (as H2O2)
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.00074% free acid (as C2H5COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% carbonyl compounds (as acetone)
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde)
≤0.01% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.3770-1.3780
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: in accordance
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 2-propanol (isopropanol) est un alcool secondaire. Il a été testé comme combustible de remplacement dans différentes piles à combustible. De la poudre de CuO dissoute dans du 2-propanol a été utilisée pour la synthèse assistée par ablation laser de colloïdes de Cu. Une suspension de 2-propanol contenant du Zn(NO3)2 a servi à la fabrication d'une photo-anode en acier inoxydable revêtu de dioxyde de titane (P25-TiO2/SS) recouverte d′une couche de P25-TiO2 d′épaisseur uniforme. Cette photo-anode a été utilisée dans un procédé de dégradation photocatalytique électrochimique (ECPC).
Application
Le 2-propanol peut être employé comme combustible dans une pile à combustion directe de 2-propanol à membrane électrolytique polymère.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Mariadelfina Molinaro et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1152, 122215-122215 (2020-07-03)
Recent studies report strategies for analysing immunosuppressive drugs in brain, liver and renal tissue, mostly in animals: we developed and validated a two steps combined enzymatic digestion/mass spectrometry assay to quantify Tacrolimus (TAC) in heart biopsies. Our aims were to