240230
Phthalimide
≥99%
Synonyme(s) :
1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pf
232-235 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
Clé InChI
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup