Documents
31642-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Peroxyde d'hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Numéro Beilstein :
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Peroxyde d′hydrogène en solution, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Qualité
puriss. p.a.
stabilized
Pureté
30% (w/w)
Forme
liquid
Durée de conservation
Shelf life is limited.
Impuretés
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titrable acid (as H2SO4)
Résidus de calcination
≤0.002%
Densité
1.11 g/cm3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.000005%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
Chaîne SMILES 
OO
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cette solution de H2O2 à 30 % en poids est une solution de peroxyde d′hydrogène. Des études ont été réalisées sur sa décomposition en présence de diverses concentrations de zéolites et de manganèse (catalyseur).
Application
Cette solution de H2O2 à 30 % en poids a servi de catalyseur à un procédé de traitement chimique d′eaux usées industrielles contaminées par une huile non conventionnelle (un schiste bitumineux).
Attention
conserver dans le noir
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable