18645
Antonia Red™ Dextran 40
Mw 35000-55000
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
(Leuconostoc mesenteroides B-512F)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Poids mol.
Mw 35000-55000
Fabricant/nom de marque
TdB Consultancy AB
Ampleur du marquage
0.001-0.01 (degree of substitution)
Fluorescence
λex 583 nm; λem 602 nm in borate buffer (pH 9.0)
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable