18299
Maltol
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, Larixinic acid, Maltol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
1364 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
25 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
159-162 °C
160-164 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
Clé InChI
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Synthetic and commercial food samples using UV–Vis spectrophotometry with chemometrics methods.
- Food and beverage matrices using FIA-direct chemiluminescence procedure.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable