94185
Ethyl maltol
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
85-95 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Clé InChI
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement