07682
6-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
analytical standard
Synonyme(s) :
LGD-2226
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
187-190 °C
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
FC(F)(F)CN(CC(F)(F)F)c1ccc2NC(=O)C=C(c2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H9F9N2O/c15-12(16,17)5-25(6-13(18,19)20)7-1-2-10-8(3-7)9(14(21,22)23)4-11(26)24-10/h1-4H,5-6H2,(H,24,26)
Clé InChI
ULBPQWIGZUGPHU-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Prostate,Endocrine system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable