Principaux documents
46674
Supelco
Promazine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
10-(3-diméthylaminopropyl)phénothiazine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.88
Beilstein:
3753230
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
JIVSXRLRGOICGA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Mikail Weston et al.
Science advances, 5(4), eaaw1567-eaaw1567 (2019-04-20)
Designer receptors exclusively activated by designer drugs (DREADDs) derived from muscarinic receptors not only are a powerful tool to test causality in basic neuroscience but also are potentially amenable to clinical translation. A major obstacle, however, is that the widely