Key Documents
XX8000N24
Millipore
Tubulure, D.I. 3/16'' × 7,6 m, 30 psi, Norprene
Peristaltic pump use
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Matériaux
Norprene® TPE
Niveau de qualité
Paramètres
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
4.8 mm (0.1875 in.)
Longueur
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Application
Utilisation d'une pompe péristaltique
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Non autoclavable
Informations légales
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.