XX8000T25
Tubing, 1/4 in. I.D. x 7.6 m, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Matériaux
Tygon®
Paramètres
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
6.4 mm (0.25 in.)
Longueur
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Application
Peristaltic pump use
Notes préparatoires
Sterilization Method
Not autoclavable
Not autoclavable
Informations légales
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.