XX67025RK
Kit de pièces de rechange pour distributeur de solvant FilterJet
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel nozzle (all)
Niveau de qualité
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Longueur
3.05 m
305 cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Pulvériser un jet concentré de solvant ou de solution de rinçage ultra propre sur des surfaces à nettoyer. Il suffit de raccorder le distributeur FilterJet à un récipient sous pression pour s'assurer que le solvant ou tout autre liquide est filtré immédiatement avant pulvérisation.
Applications : Filtration de solvants avant analyse de contamination, rinçage au solvant de pièces de machines et de récipients de récupération.
XX6702500 – Distributeur de solvant FilterJet
Pièces de rechange
XX6702501 – Ensemble poignée et vanne
XX6702502 – Joints de vanne en PTFE
XX6702506 – Tuyau en polyéthylène avec raccords NPT ¼"
XX6702507 – Adaptateur NPTM ¼" à tuyau D.I. ¼" (6 mm)
XX6702508 – Tuyau en polypropylène D.E. 6 mm × 3 m
XX6702RK – Kit de pièces de rechange pour le distributeur de solvant filtré FilterJet
XX4002500 – Support filtre pour conduite de gaz, 25 mm, acier inoxydable
XX40025RK – Kit de pièces de rechange pour support filtre
Accessoires
XX6700P05 – Récipient de distribution sous pression, 5 litres
YY1301015 – Manomètre, 0-7 bar
YY2029348 – Vanne à bille, NPTF ¼" à ¼", acier inoxydable
XX6700030 – Raccord rapide, parties mâle et femelle, NPTM ¼"
Applications : Filtration de solvants avant analyse de contamination, rinçage au solvant de pièces de machines et de récipients de récupération.
XX6702500 – Distributeur de solvant FilterJet
Pièces de rechange
XX6702501 – Ensemble poignée et vanne
XX6702502 – Joints de vanne en PTFE
XX6702506 – Tuyau en polyéthylène avec raccords NPT ¼"
XX6702507 – Adaptateur NPTM ¼" à tuyau D.I. ¼" (6 mm)
XX6702508 – Tuyau en polypropylène D.E. 6 mm × 3 m
XX6702RK – Kit de pièces de rechange pour le distributeur de solvant filtré FilterJet
XX4002500 – Support filtre pour conduite de gaz, 25 mm, acier inoxydable
XX40025RK – Kit de pièces de rechange pour support filtre
Accessoires
XX6700P05 – Récipient de distribution sous pression, 5 litres
YY1301015 – Manomètre, 0-7 bar
YY2029348 – Vanne à bille, NPTF ¼" à ¼", acier inoxydable
XX6700030 – Raccord rapide, parties mâle et femelle, NPTM ¼"
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Composants
Comprend (1) gicleur à jet droit en acier inoxydable, (1) gicleur à jet en éventail, (1) gicleur à jet conique