XX6702500
Distributeur de solvant FilterJet, 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Distributeur de solvant
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE valve
aluminum handle (nylon-coated; for dispenser)
fluoroelastomer gasket (for filter-holders)
polyethylene tubing (pressure)
stainless steel holder (for filter)
stainless steel nozzle (jet)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Niveau de qualité
Paramètres
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Longueur
~229 mm (9 in.) , from nozzle tip to end of dispenser handle
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Diam. du préfiltre
22 mm , thick depth prefilter
Longueur du tuyau
1.8 m (6 ft)
Raccords
1/4 in. female NPT inlet fitting for 1/4 in.
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Applications : Filtration de solvant avant analyse de contamination, rinçage au solvant de pièces usinées et de récipients de collecte.
XX6702500, Distributeur de solvant FilterJet
Pièces de rechange
XX6702501, Ensemble poignée et vanne
XX6702502, Joints de vanne, PTFE
XX6702506, Tuyau de transport de fluide sous pression avec adaptateurs NPT de 1/4", PE
XX6702507, Adaptateur de tuyau, NPTM 1/4" vers tuyau 1/4"
XX6702508, Tuyau, D.E. 6 mm x 3 m, polypropylène
XX6702RK, Kit de pièces de rechange pour distributeur de solvant FilterJet
XX4002500, Support de filtre pour conduite de gaz, 25 mm, acier inoxydable
XX40025RK, Kit de pièces de rechange pour support de filtre
Accessoires
XX6700P05, Récipient de distribution sous pression, 5 l
YY1301015, Manomètre, 0-7 bar
YY2029348, Vanne à bille, NPTF 1/4", acier inoxydable
XX6700030, Raccord rapide, parties mâle et femelle, NPTM 1/4"
Application
Principe