Merck
1.09531
Bandelettes indicatrices de pH, pH 0 - 6,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 0-6.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelette indicatrice de pH, pH 0 à pH 6,0, Bandelettes réactives pour mesurer le pH, pH 0 à pH 6,0
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Bandelettes indicatrices de pH, pH 0 - 6,0, non-bleeding, colorimetric, pH range 0-6.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH range
0-6.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Les bandelettes indicatrices de pH MQuant sont adaptées à tous les milieux rencontrés en analyse environnementale et dans les contrôles de procédé industriel. Notre mode de fabrication particulier confère aux bandelettes indicatrices de pH des avantages décisifs par rapport au papier pH : comme la bandelette ne dégorge pas, elle peut être laissée dans le milieu de mesure sans risque de le contaminer. Ces bandelettes sont faciles à utiliser : le pH est mesuré de manière semi-quantitative par comparaison visuelle des trois zones réactionnelles de la bandelette avec les nuances de l′échelle colorimétrique, qui correspondent parfaitement à la couleur des réactions. Les boîtes Safetyedge, particulièrement astucieuses, garantissent une conservation en toute sécurité et un retrait aisé des bandelettes. Pour les tests mesurant d′autres paramètres et nécessitant d′ajuster le pH de l′échantillon dans une plage spécifique (par exemple Spectroquant, voir les instructions d′utilisation), nous vous recommandons d′utiliser les bandelettes indicatrices de pH MQuant en guise de contrôle préliminaire.
pH 0- 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6.0, sans dégorgement, MQuant®
Other Notes
Remplace : 9586-1, 9586-3, 9586
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
nwg